Learn More
asecos™ Armoires de stockage de sécurité combinées de type 90 K-PHOENIX Vol.2-90
Code produit. p-8259041 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 6 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 4 étagères coulissantes
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15924296
Marque: asecos™ 3033400133838
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Deux en un : 2 compartiments (séparés verticalement) permettent le stockage de liquides inflammables et de produits chimiques agressifs dans une armoire
  • Convivial et sûr (compartiment de porte pliante) : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé (compartiment de porte pliante) : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) / verrou cylindrique
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Résistance au feu pendant 90 minutes
  • type testé conformément à la norme EN 14470-1
  • Conformité EN 16121/16122
  • Certification GS
  • Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 4 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 617 mm
Profondeur (métrique) intérieure 524 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures À gauche :524 x 450 x 1 742 mm, en haut à droite :542 x 491 x 862 mm, en bas à droite :542 x 491 x 862 mm
Dimensions (P x L x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Modèle de porte Ailette, Pliant, Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1969 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1742 mm
Modèle K90.196.120.MF.FWAC
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 7
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 541,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1197 mm
Largeur (métrique) intérieure 450 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur (impériale) extérieure 24.29 in.
Hauteur (impériale) extérieure 77.52 in.
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1742 mm
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoires de stockage de sécurité combinées
Largeur (impériale) extérieure 47.13 in.