Learn More
BUCHI Unité de distillation K-350
Unité de distillation de base facile à utiliser pour les applications de distillation à la vapeur et l’analyse de l’azote et des protéines Kjeldahl dans toutes sortes d’industries.
Marque: BUCHI 043500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une unité de distillation d’entrée de gamme pour l’analyse Kjeldahl classique d’échantillons alimentaires, de boissons ou environnementaux conformément à des méthodes officielles
- La posologie automatique des produits chimiques, des capteurs de protection pour le tube à échantillons, la porte avant et la porte d’entretien garantissent un fonctionnement sûr
- Démarrez et arrêtez automatiquement le refroidissement de l’eau pendant le processus de distillation
- Protection anti-éclaboussures pour plus de sécurité
- Minuteur, affichage du temps de distillation, pompe pour dosage alcalin et affichage des codes de messages d’erreur
- Alimentation 100 % vapeur
- Pompe NaOH
- Plage de mesure (azote analyte) de 0,1 à 200 mg N
Spécification
230 V, 50/60 Hz, 2200 W | |
Tube à échantillons (300 ml), réservoirs de stockage (10 l), tuyau pour alimentation chimique (3,5 m), tuyau pour alimentation en eau de refroidissement (1,5 m), tuyau pour vidange d’eau de refroidissement (2,0 m), paire de pinces en verre | |
660 mm | |
Unité de distillation | |
K-350 |
400 mm | |
360 mm | |
Détermination de l’azote ou des protéines Kjeldahl | |
16,5 kg | |
5°C à 40°C (température ambiante) |