Learn More
Thermo Scientific™ JW55, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 467851000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
JW55 | |
N-(4-(((4-(4-méthoxyphényl)tétrahydro-2 H-pyran-4-yl)méthyl)carbamoyl)phényl)furane-2-carboxamide | |
C25 H26 N2 O5 | |
Solide | |
95% |
664993-53-7 | |
100 mg | |
434,49 | |
Réactif |