Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité de paillasse et compacte Sure-Grip™ EX
Store smaller quantities near point-of-use with the Justrite Sure-Grip™ EX Countertop and Compac Safety Cabinet.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
---|---|
Couleur | Yellow |
Modèle de porte | Self-close |
À utiliser avec (application) | Flammables |
Matériau | Steel (CR) |
Description
Armoire pour liquides inflammables• Conforme aux prescriptions OSHA et NFPA
• Fermeture de porte manuelle ou auto-surveillée
• Gain de place
• Etagères fixes
• Armoire à fermeture automatique
Spécification
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) | |
Self-close | |
Steel (CR) | |
1 |
Yellow | |
Flammables | |
1 | |
Epoxy, Polyester |