Learn More
Justrite™ Bidon de paillasse pour solvants, en acier
Pour faciliter le nettoyage de petites pièces dans des solvants, choisissez le bidon de paillasse en acier Justrite pour solvants.
Marque: Justrite™ 10775
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier à revêtement de qualité supérieure
- Facile à utiliser : il suffit de placer le travail sur une plaque plongeante perforée à ressort ; enfoncer et agiter ; puis relâcher pour remettre la plaque en position de vidange
- La plaque perforée en acier plaqué est un pare-flammes efficace
- Le couvercle à charnière minimise les pertes par évaporation et la bordure protégée minimise les risques de blessures aux mains
Certifications
Homologués FM.
Spécification
FM, TUV | |
3 gal | |
Rouge | |
Acier | |
6 po | |
13,5 in | |
9 lb |
Bidon d’établi | |
11.3L | |
Pour le nettoyage de petites pièces dans des solvants | |
Peinture en poudre | |
152mm | |
343mm | |
4,1kg |