Learn More
Justrite™ Armoires pour acides en polyéthylène solide : Modèle sur paillasse à porte unique
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle
Conditionnement:
1 pièce
Description
Présente un bac inférieur protecteur et entièrement soudé et une conception propre et élégante pour compléter les réglages de laboratoire
- Construction solide en polyéthylène résistant aux produits chimiques avec bac étanche
- Convient aux liquides hautement agressifs tels que le phénol, l’acide nitrique et l’acide sulfurique
- Le loquet de porte à 3 point sur le modèle encastrable et autonome offre un verrouillage sécurisé et un contrôle des vapeurs
- Raccords d’évent / d’évacuation NPT 5,08 cm (2 po) externes
- Moraillons verrouillables
- Pieds de nivellement aux quatre coins
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) intérieure | 16,25 po |
| Profondeur (métrique) extérieure | 43,2 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 41,3 cm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 16,25 x 16,5 x 21,5 po (41,3 x 41,9 x 54,6 cm) |
| Modèle de porte | Fermeture manuelle |
| Hauteur (impériale) intérieure | 21,5 po |
| Hauteur (métrique) extérieure | 55,9 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 54,6 cm |
| Comprend | Niveleurs de pied en acier réglables et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™ en attente de brevet en 3 langues |
| Capacité de charge | 14,9 L (3,96 gal) |
| Afficher plus |