Learn More
Justrite™ Panier de pièces pour cuve de nettoyage en acier
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 gal
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Panier rond en acier
- À utiliser avec un bac de lavage de 3,79 l (1 gal) ou une cuve de trempage de 7,6 l (2 gal.)
- À utiliser avec les cuves de trempe et les bacs de lavage Justrite
Spécification
Spécification
| Type de produit | Panier de vidange |
| Capacité (impériale) | 2 gal |
| Capacité (métrique) | 7,6 L |
| Matériau | Acier |