Learn More
Justrite™ Bidons distributeurs non métalliques
Permet de distribuer facilement, d’une seule main, des liquides dangereux directement sur le plan de travail. Le bidon distributeur non métallique est fabriqué en polyéthylène avec une vanne de distribution en laiton.
Marque: Justrite™ 14004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour une utilisation avec des produits inflammables
- Les vannes de distribution étanches et à fermeture automatique minimisent les déversements, contrôlent l’excès
- corps en PEHD
- Permet de distribuer facilement, d’une seule main, des liquides dangereux directement sur le plan de travail
Spécification
FM | |
0,5 pt. | |
Rouge | |
Polyéthylène | |
3,1 in |
Bidon de distribution | |
0,24 L | |
À utiliser avec des produits inflammables | |
Vannes de distribution étanches en laiton à fermeture automatique | |
7,8 mm |