Learn More
Justrite™ Entonnoir I'm Easy
Facilite le versement dans de petites ouvertures
Marque: Justrite™ 11202Y
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.21620kg
Description
- Se fixe facilement aux grands bidons de sécurité de type I ou à ceux de 1 gal.
- Un grand bol arrondi assure une protection contre les éclaboussures et les déversements
- Le modèle à charnière innovant permet d’utiliser le bidon pour le versement ou le remplissage sans enlever l’entonnoir
- Le polypropylène durable résiste à une utilisation intensive
Spécification
Polypropylène | |
28,6 cm |