Learn More
Justrite™ Accessoires pour cendriers Elite Smokers Cease-Fire
Click to view available options
Type de produit:
Cadenas
Kit de câbles d’ancrage
Revêtement de seau de mise au rebut
Quantité:
1 de chaque
10/boîte
250/carton
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
250 pièces
Description
- Câble d’ancrage : Le câble métallique de 91,4 cm (36 po.) offre une sécurité accrue ou une plus grande stabilité par temps violent
- Cadenas en laiton : Manille de dia. 3/16 po
- Revêtements de godet : construction spéciale en aluminium laminé/poly résistant au feu ; comprend des attaches torsadées ; s’adaptent à tout seau de taille maximale, de largeur et de hauteur 29,8 cm (11,75 po.) x 25,4 cm (10 po.)
Specifications
Specifications
| Couleur | Argent |
| Longueur (métrique) | 91,44 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Comprend | Cadenas |
| À utiliser avec (équipement) | Cendrier Justrite™ pour mégots de cigarettes cessant la combustion pour grands fumeurs |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Type de produit | Kit de câbles d’ancrage |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction