Learn More
Justrite™ Cendriers Elite™ Smokers Cease-Fire™
Effacez les traces inesthétiques de cigarette et réduisez le risque d’incendie
137.70€ - 206.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 15 L |
---|---|
Certifications/Conformité | FM, ADA |
Capacité (impériale) | 4 gal |
Hauteur (métrique) | 96,5 cm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12970225
|
Justrite™
268503 |
Noir de jais | 10,4 lb |
206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12950225
|
Justrite™
268501 |
Gris froid | 12 lb | N/A | ||||||
12960225
|
Justrite™
268502 |
Sierra Tan | 10,4 lb | N/A | ||||||
Description
Gardez les mégots de cigarettes en toute sécurité hors de la vue du public et améliorez l’image de votre propriété. Le style classique et contemporain haut de gamme améliore ou complète tout cadre d’architecture commerciale.
- Le récipient en PE sans rouille est doté d’une conception auto-extinguible, limitant l’oxygène, permettant de récupérer en toute sécurité les mégots brûlants
- L’écran éteignoir en acier inox offre une plus grande zone pour éteindre les cigarettes et les cigares, réduisant le nombre de cigarettes mal éteintes
- L’entrée limitée empêche les déchets indésirables d’obstruer le col
- L’ouverture recouverte élimine les débordements d’eau de pluie sales
- Nettoyage et entretien faciles ; aucun outil ou matériel requis
- Le seau en acier galvanisé amovible peut contenir des milliers de mégots
- Pour plus de stabilité et de poids, ajoutez du sable et/ou utilisez une brique dans la base conçue à cet effet
- Les onglets de cadenas intégrés peuvent accueillir un cadenas optionnel pour empêcher tout accès non autorisé
- Pour une sécurité accrue et une plus grande stabilité lors de conditions météorologiques violentes, l’œillet d’attache moulé accueille un câble métallique optionnel
Informations sur la commande
Dimensions : 30,5 x 96,5 cm (38 x 12 po) (D x H), Capacité : 15 l (4 gal), Poids d’expédition : 5 kg (10,4 lb)
Compliance
Conforme ADA. Testé au feu et homologué FM.
Spécification
15 L | |
4 gal | |
1 de chaque | |
30,5 cm | |
12 in | |
Polyéthylène |
FM, ADA | |
96,5 cm | |
5 kg | |
Collecte des mégots de cigarettes | |
38 in | |
Cendrier |