Learn More
Justrite™ Abri extérieur pour GRV EcoPolyBlend™
Stockage extérieur fiable et sécurisé
Marque: Justrite™ 28677
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La conception robuste et résistante aux intempéries est constituée à 40 % de polyéthylène recyclé et respectueux de l’environnement.
- Convient aux GRV appréciés de 275 ou 330 gal (1041 ou 1249 L)
- Pour les gros contenants intermédiaires jusqu’à (P x l x H) : 48 x 48 x 53 po (122 x 122 x 134,6 cm). Les grands carters de 372 gal (1408 L) respectent les réglementations et empêchent le déversement de gros volumes
- Les supports de colonne robustes peuvent supporter une charge de 9000 lb (4082 kg) uniformément répartie. Ils sont amovibles pour faciliter le nettoyage du carter
- Les portes supérieures à enroulement verrouillables offrent un double accès avec un poteau d’accès utile qui permet un stockage pratique sur la paroi latérale
- Les passages de fourche à l’avant et à l’arrière permettent de déplacer facilement un abri vide
- Le faible encombrement permet une hauteur de travail ergonomique
- Prend en charge le cadenas en option pour empêcher tout accès et toute utilisation non autorisés
- Composé à 40 % de matériaux recyclés
Informations sur la commande
Fourni assemblé.
Compliance
Meets EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Spécification
EPA, 40 CFR 264.175, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii) | |
1638,6 L | |
Unité de déversement pour gros contenant intermédiaire | |
9000 lb | |
60,7 in | |
60 po | |
68,5 in | |
1,25 in | |
621 lb |
372 gal. | |
Bois | |
Palette | |
4082 kg | |
154,1 cm | |
152,4 cm | |
173,9 cm | |
32 cm | |
281,6 kg |