Learn More
Justrite™ Accessoires pour systèmes DrumShed EcoPolyBlend : Rampes pour tambours
Code produit. 11979395
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11979395
Marque: Justrite™ 28679
Il en reste null
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Type Rampe pour tambour
À utiliser avec (équipement) Système DrumShedtrade; EcoPolyBlendtrade;, pour 2 à 4 tambours
Capacité de charge (impériale) 1000 lb
Capacité de charge (métrique) 454 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121,92 cm
Hauteur (impériale) 11,25 in
Hauteur (métrique) 28,57 cm
Profondeur (impériale) 59,75 in
Profondeur (métrique) 151,7 cm
Poids (impériale) 65 lb
Poids (métrique) 29,4 kg