Learn More
Justrite™ Tubes de rangement de documents en polyéthylène
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux intempéries
- Avec couvercle vissé
- Toutes les boîtes ont un espace réservé pour une étiquette
- Étiquettes pré-marquées et vierges incluses dans le pack d’étiquettes
Spécification
Spécification
| Description | Ouverture du tube par couvercle vissé |
| Type de produit | Boîte de rangement pour documents |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PE (polyéthylène) |
| Comprend | Pack d’étiquettes avec 2 étiquettes vierges et étiquettes imprimées SDS et manuel d’instructions |
| À utiliser avec (application) | Conservez vos documents importants à portée de main tout en les protégeant contre l’humidité et la saleté |
| Certifications/Conformité | OSHA |
| Diamètre (impériale) externe | 3,6 in |
| Diamètre (métrique) externe | 9,4cm |
| Hauteur (impériale) | 12,5 in |
| Afficher plus |