Learn More
Justrite™ Boîtes de rangement pour documents
Code produit. 10830990
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1,62 x 8,75 x 11,5 in (4,1 x 22,2 x 29,2 cm)
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10830990
Marque: Justrite™ 23303
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Boîte de rangement
• Gardez vos documents au propre!
• Boîte hermétique tout plastique
• Pour FDS, mode d'emploi, inventaire, …
• Boîte hermétique en polyéthylène haute densité (HDPE) haute résistance chimique, ne se corrode pas
• Nettoyage aisé
• Protège les documents de la poussière, environnement humide et gras
• Fenêtre moulée dans la masse pour identification
• Accès aux documents par le haut ou en façade
• Boîte
• Inclus avec ruban adhésif double face pour fixation sur les armoires de stockage.
Spécification
Description Ouverture à mi-hauteur
Type de produit Boîte de rangement pour documents
Couleur Rouge
Matériau Polyéthylène
Comprend Pack d’étiquettes avec 2 étiquettes vierges et étiquettes imprimées SDS et manuel d’instructions
À utiliser avec (application) Conservez vos documents importants à portée de main tout en les protégeant contre l’humidité et la saleté
Certifications/Conformité OSHA
Dimensions (L x l x H) 1,62 x 8,75 x 11,5 in (4,1 x 22,2 x 29,2 cm)
Hauteur (impériale) 12,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 11,5 in
Hauteur (métrique) 31,8 cm
Hauteur (métrique) intérieure 29,2 cm
Longueur (impériale) 2,25 in
Longueur (impériale) intérieure 1,62 in
Longueur (métrique) 5,7 cm
Longueur (métrique) intérieure 4,1 cm
Largeur (impériale) 10,25 in
Largeur (impériale) intérieure 8,75 in
Largeur (métrique) 26 cm
Largeur (métrique) intérieure 22,2 cm