Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de sécurité pré-fabriqués à déconnexion rapide
Code produit. 10142332
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 gal
2 gal
5 gal
Diamètre (métrique) externe:
19,7 cm
30,5 cm
Hauteur (métrique):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Comprend:
Raccords en PP
Raccords en acier inox
Raccords en acier inoxydable / PP
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10142332
Marque: Justrite™ BY12755
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la récupération en continu de flux de déchets d'HPLC
Le bidon en polyéthylène à système de connexion rapide permet une récupération “mains libres” des déchets liquides pour une protection maximale contre les produits chimiques. Adapté aux méthodes de collecte des déchets HPLC par pompage ou gravité.
  • Permet le libre écoulement du liquide de la source vers le bidon de collecte en PE homologué FM
  • Deux raccords peuvent accueillir des tubulures de 0,25 à 0,375 po. (0,6 à 1,0 cm) de diamètre
  • Le système de dépressurisation intégré prévient toute pression excessive à des températures extrêmes
  • La couleur blanche translucide facilite la détection du niveau de liquide
  • Disponible avec un raccord en acier inox et joints toriques en PTFE ou un raccord en PP économique avec joints toriques en EPDM
Informations sur la commande
  • Tube non fourni avec les bidons. Contactez le service client Fisher Scientific au 1-800-772-6733 pour commander les pièces suivantes : raccord de rechange en acier inox (référence Réf. 19-160-367), filtre de rechange pour raccords en acier inox (19-052-373) ou filtre de rechange pour raccords en PP (19-052-372).
  • Les filtres doubles coalescents / à charbon, en option, s’enclenchent dans le raccord à déconnexion rapide pour réduire les odeurs en captant 99 % des particules liquides dans les vapeurs gazeuses ; disponibles séparément (19-052-373 pour les raccords en acier inox et 19-052-371 pour les raccords en PP).
Certifications
Homologués FM.
Compliance
Conformes aux exigences OSHA et EPA.
† Bidon de forme ovale.
Spécification
Capacité (métrique) 19 l
Certifications/Conformité FM, OSHA, EPA
Diamètre (métrique) externe 30,5 cm
Diamètre (impériale) externe 12 po
Capacité (impériale) 5 gal
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 50,8 cm
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9,3 cm
Comprend Raccords en acier inoxydable / PP
À utiliser avec (application) Pour la récupération en continu de flux de déchets d'HPLC
Hauteur (impériale) 20 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Bidon d’élimination sécurisé