Learn More
Justrite™ Tête Cease-Fire™
Transformez le tambour en métal standard en réceptacle à déchets à sécurité-incendie
108.00€ - 119.34€
Spécification
Certifications/Conformité | FM, UL |
---|---|
Quantité | 1 Ea. |
À utiliser avec (application) | Install easily on existing metal drums |
Matériau | Aluminum |
Type de produit | Cease-Fire Head |
Code produit | Marque | Taille de l’ouverture (impériale) | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’ouverture (impériale) | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17849343
|
Justrite™
26512 |
5,25 in | 15,12 in |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11973669
|
Justrite™
26555 |
7,8 in | 24 po | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Installez facilement sur les tambours métalliques existants
- La construction en aluminium est pratiquement exempte de corrosion pour un nettoyage facile
Certifications
Homologué FM
Spécification
FM, UL | |
Install easily on existing metal drums | |
Cease-Fire Head |
1 Ea. | |
Aluminum |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Tête Cease-Fire™