Learn More
Justrite™ Robinet en laiton
Click to view available options
Matériau:
Laiton
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comporte un joint en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Les modèles réglables se vissent fermement dans le tambour
- Les rallonges de robinet fournissent une précision de distribution supplémentaire et empêchent les déversements
Certifications
Testé et certifié FM Global
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FM |
| Type de produit | Robinet de sécurité en laiton pour laboratoire de contrôle des flux |
| Type de bouchon | Fermeture automatique |
| Matériau | Laiton |
| Raccord d’entrée NPTF (impériale) | 0,75 po |
| Raccord d’entrée NPTF (métrique) | 1,90 cm |