Learn More
3M™ Appareil respiratoire turbo à adduction d’air Jupiter™
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
4 à 8 heures
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ceinture de décontamination confortable pour un meilleur ajustement et un nettoyage plus facile
- Choix parmi cinq types de filtres, en fonction de l’environnement de travail
- Conception ergonomique et moderne
- Peut être porté pendant la douche de décontamination
- Entièrement compatible avec tous les casques et tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™
- L’alarme sonore et visuelle intégrée alerte l’utilisateur en cas de réduction du débit d’air vers le casque ou en cas de batterie faible
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 4 à 8 heures |
| Type de batterie | NiMH |
| Certifications (CSA) | CE Approved |
| Certifications (EN) | EN 12941 TH2, EN 12941 TH3 |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Type de produit | Ensemble PAPR, sans coiffe |
| À utiliser avec (application) | Used to Provides Protection Against Particulates, Gas and Vapors |
| Comprend | Turbo unit only: motor, fan, comfort belt and instructions; helmet and hose not included |
| Modèle | 0850010P |
| Quantité | 1 de chaque |