Learn More
Cytiva Inserts à membrane pour dispositif centrifuge Jumbosep™
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Couleur:
Bleu
Gris
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
- Obtenez une concentration 50X et > une récupération de 90 % en quelques minutes seulement
- Dotée d’une faible liaison protéique Omega™ la membrane et le boîtier en polysulfone minimisent les pertes dues à une liaison non spécifique
- La membrane Omega polyvalente est disponible dans plusieurs seuils de rétention des molécules
- Code couleur et gravée au laser pour une identification aisée
- La butée intégrée empêche la rotation à sec
- Un mécanisme d’étanchéité unique empêche les fuites du rétentat et la contamination du filtrat
- Économique : le réservoir d’échantillons et le récepteur de filtrat peuvent être assainis ou autoclavés et réutilisés
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Description | EFA :15,2 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 12/boîte |
| Volume (métrique) | 20 à 60 mL (échantillon) |