Learn More
Sampling Systems™ Pipette Jumbo jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Rapide et simple d’utilisation. Elle est idéale pour prélever des échantillons à partir de liquides à faible viscosité.
Marque:  Sampling Systems™ 8051H-900S
Code produit. 11910018
  • 375.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques principales :
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 450 mm et de 900 mm uniquement)
  • Disponible dans 3 tailles différentes
  • Poignée à code couleur très visible
Fonctionnement :
  • Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage appropriée.
  • À la profondeur souhaitée, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent.
  • Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon.
  • Retirez du produit.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
  • Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
  • Aucun nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
  • Coût efficace  - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Stériles disponibles  - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
180 mL
Stérile
900 mm