Learn More
Velp Scientifica™ Floculateurs de série JLT
Avec plusieurs agitateurs pour permettre le respect des conditions standard lors de l’analyse, une exigence fondamentale pour obtenir des résultats fiables et reproductibles. Les floculateurs Velp Scientifica™ série JLT offrent un réglage numérique de la vitesse.
1905.00€ - 2100.00€
Spécification
Vitesse | 10 à 300 tr/min |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Hauteur (métrique) | 347 mm |
Fréquence | 50/60 Hz |
Matériau | Métal peint à l’époxy |
Code produit | Marque | Modèle | Puissance | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Puissance | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11791164
|
Velp Scientifica™
F105A0108 |
JLT4 - 4 positions | 11 W | 13 kg | 645 mm |
1905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11701174
|
Velp Scientifica™
F105A0109 |
JLT6 - 6 positions | 19 W | 17 kg | 935 mm |
2100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Temps de fonctionnement contrôlé par microprocesseur pour un fonctionnement sans surveillance
- Vitesse et temps identiques pour tous les résultats pour des résultats comparables
- Résultats fiables et reproductibles avec la qualité d’agitation Velp
- Vitesse précise grâce à un motoréducteur à commande électronique
- Affichage LED haute visibilité de la vitesse et du temps
- Panneau arrière éclairé pour faciliter l’observation des échantillons
- Hauteur des tiges d’agitation réglable sans outils
- Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
- Disponibles en modèles à 4 ou 6 positions
Spécification
10 à 300 tr/min | |
347 mm | |
Métal peint à l’époxy |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Floculateurs de série JLT