Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Le kit de purification d’ADN génomique JetFlex™ est conçu pour la purification rapide et efficace de l’ADN génomique (ADNg) à partir de sang, de fluides corporels (liquide amniotique, salive, sperme, lymphe), de cellules de mammifères, de tissus, de tissus végétaux, de bactéries et de levures.
390.00€ - 1118.00€
Spécification
Format | Colonne de centrifugation |
---|---|
Isolation Technology | Centrifugation des tubes |
Type d’échantillon | Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum) |
À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, PCR |
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15637878
|
Invitrogen™
A30700 |
100 préparations |
390.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15647878
|
Invitrogen™
A30701 |
500 préparations |
1118.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sa technologie à tube unique permet d’isoler de l’ADNg sans ARN de haute qualité et de poids moléculaire élevé, sans utiliser de colonnes de centrifugation d’un collecteur à vide.
Les avantages principaux sont les suivants :
- Traitement à gros volume de 2 ml de sang total ou autre fluide corporel
- Capable de traiter :
- 2 x 107 de cellules de mammifères
- 10 mg de tissu
- Culture bactérienne de 500 µL
- 2 x 108 de cellules / ml de culture de levure
- Protocole simple qui ne nécessite pas de colonnes ni de collecteurs à vide
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum) | |
Non compatible avec le haut débit | |
Kit de purification d’ADN génomique | |
ADN génomique |
Centrifugation des tubes | |
PCR en temps réel, PCR | |
JetFlex™ | |
Température ambiante |