Learn More
Bibby Scientific™ Cuves en plastique pour longueurs d’onde visibles et UV Jenway™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,07 à 1,5 mL
1,5 à 3,0 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Efficacité et gain de temps
- Empêche la contamination croisée
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette |
| Capacité (métrique) | 1,5 à 3,0 ml |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 100/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie |