Learn More
Jenway™ Électrode de pH/température
Les électrodes de pH de température Jenway™ sont utilisées conjointement avec les pH-mètres Jenway™ : 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
114.00€ - 238.00€
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Dimensions (L x l) 12 x 120 mm (dia. x L)
Type Combinée
Longueur (métrique) 120 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (application) Matériau Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Matériau Description Prix Quantité et disponibilité  
11420499
Afficher les documents Détails de la promotion
Jenway™
99960-43
Mesure d’extraits alimentaires et de plaques de gélose ; Sa tête plate en fait l’instrument idéal pour les mesures de surface Époxy À extrémité plate
238.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11440479
Afficher les documents Détails de la promotion
Jenway™
99960-35
Mesure de pH polyvalente pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis Verre Extrémité de type bulbe
114.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Utilisé en conjonction avec les pH-mètres Jenway™ : 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
  • Type combiné
  • Rechargeable
  • Type de référence : AgCl 
  • Isopotentiel : 0±20 mV
Spécification
Spécification
BNC
12 x 120 mm (dia. x L)
120 mm
0°C à 80°C
12 mm
Combinée
0 à 14