Learn More
Jenway™ Électrodes de pH Jenway™
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway™ 90269-17
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
BNC | |
Combinaison de type lance rechargeable avec extrémité en forme d’ampoule | |
mesures en petits volumes et des échantillons de sol et de boue | |
Verre | |
0°C à 80°C |
6 mm | |
6 x 40 mm (dia. x L) | |
40 mm | |
0 à 14 |