Learn More
Jenway™ Instruments de mesure de paillasse
Click to view available options
Sorties:
Analogique et RS-232
Analogique, RS-232 et IrDA
Interface analogique, RS-232, IrDA
Alimentation électrique:
EU, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz
Royaume-Uni, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz
Type de sonde:
ATC
Conductivité
DO2
DO3
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le 3510 est un instrument de mesure de pH, de mV et de température polyvalent et simple à utiliser, idéal pour les analyses de routine. Avec une résolution allant jusqu’à trois décimales et un choix de trois points d’étalonnage au maximum, le 3510 offre à l’utilisateur une flexibilité accrue lorsque des exigences de performances améliorées peuvent être requises. Un choix de tampons d’étalonnage de pH conformes aux étalons DIN, JIS et NIST peut être utilisé pour l’étalonnage automatique, ainsi que pour les valeurs de tampon saisies manuellement. Le pH-mètre peut également stocker jusqu’à 32 résultats.
Le 3520 est un instrument de mesure de pH / mV dynamique et adapté à la plus large gamme d’applications de recherche, de laboratoire général, de CQ et de BPL. L’instrument de mesure de pH / mV 3520 offre des spécifications de qualité de recherche avec une gamme complète de fonctions et de caractéristiques. L’enregistreur de données intégré peut stocker, imprimer ou produire des lectures en fonction d’une large gamme d’options de déclenchement, ce qui rend ce modèle adapté à la surveillance et au contrôle des niveaux de pH.
Le 4510 est un conductimètre de paillasse facile à utiliser avec la flexibilité nécessaire pour répondre à la plus large gamme de besoins des utilisateurs. Pour ces applications où une plus grande précision est nécessaire, le 4510 est doté d’une reconnaissance automatique de la conductivité et de la détection du point final. Les options de configuration comprennent la constante de cellule, le coefficient de température et la température de référence. L’instrument peut stocker jusqu’à 32 lectures, qui peuvent également être envoyées à une imprimante ou transférées à un ordinateur via DataWay et l’interface RS232.
Le 4520 est un conductimètre à haute spécification avec un grand nombre de modes de mesure. L’instrument de mesure de laboratoire 4520 propose des modes de conductivité / de résistivité / de TDS / de salinité et de température et fournit une précision supplémentaire avec un étalonnage de la conductivité à 1, 2 ou 3 points dans la plage de mesure étendue allant du 0 jusqu’à 19,99 s. Le mode “eau pure” dédié garantit une précision optimale pour cette application difficile.
- Lecture simultanée du pH et de la température
- Résolution du pH à trois décimales
- Étalonnage en un, deux ou trois points
- Sélection manuelle ou automatique du tampon
- Les étalons de tampon DIN, JIS et NIST peuvent être utilisés pour l’étalonnage automatique
- Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
- Connexion RS232 à l’imprimante ou à l’ordinateur via DataWay
Le 3520 est un instrument de mesure de pH / mV dynamique et adapté à la plus large gamme d’applications de recherche, de laboratoire général, de CQ et de BPL. L’instrument de mesure de pH / mV 3520 offre des spécifications de qualité de recherche avec une gamme complète de fonctions et de caractéristiques. L’enregistreur de données intégré peut stocker, imprimer ou produire des lectures en fonction d’une large gamme d’options de déclenchement, ce qui rend ce modèle adapté à la surveillance et au contrôle des niveaux de pH.
- Idéal pour le contrôle qualité et les applications BPL
- Résolution maximale de trois décimales
- Étalonnage du pH en 1, 2 ou 3 points
- Sélection manuelle ou automatique du tampon
- Options de plusieurs langues
- Possibilité de stocker jusqu’à 500 résultats
- Connexion RS232 à l’imprimante ou au PC ou communication IR (IrDA)
Le 4510 est un conductimètre de paillasse facile à utiliser avec la flexibilité nécessaire pour répondre à la plus large gamme de besoins des utilisateurs. Pour ces applications où une plus grande précision est nécessaire, le 4510 est doté d’une reconnaissance automatique de la conductivité et de la détection du point final. Les options de configuration comprennent la constante de cellule, le coefficient de température et la température de référence. L’instrument peut stocker jusqu’à 32 lectures, qui peuvent également être envoyées à une imprimante ou transférées à un ordinateur via DataWay et l’interface RS232.
- Affichage simultané de la conductivité ou du TDS et de la température
- Sélection automatique de la plage pour une meilleure résolution
- Étalonnage par constante de cellule ou solutions standard
- Détection automatique des étalons
- Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
- Liaison bidirectionnelle RS232 vers l’imprimante ou le PC
Le 4520 est un conductimètre à haute spécification avec un grand nombre de modes de mesure. L’instrument de mesure de laboratoire 4520 propose des modes de conductivité / de résistivité / de TDS / de salinité et de température et fournit une précision supplémentaire avec un étalonnage de la conductivité à 1, 2 ou 3 points dans la plage de mesure étendue allant du 0 jusqu’à 19,99 s. Le mode “eau pure” dédié garantit une précision optimale pour cette application difficile.
- Modes de conductivité, de résistivité, de TDS et de salinité
- Mode d’eau pure spécial pour des mesures de conductivité ultra-faibles
- Stockage de 500 résultats avec enregistreur de données intégré
- Liaison de données IR (IrDA) pour la connexion à l’imprimante et liaison RS232 pour la connexion à l’imprimante ou au PC via le logiciel DataWay
Spécification
Spécification
| Sorties | Analogique, RS-232 et IrDA |
| Type d’affichage | 1/8 VGA LCD rétro-éclairé |
| Plage de températures (métrique) | 0 à 60 deg.C ATC/manuel |
| À utiliser avec (application) | Recherche en pisciculture / reproduction, aquaculture, analyse environnementale, contrôle de la pollution et gestion des effluents |
| Comprend | Fonction d’enregistrement des données, sonde d’O2 dissous avec ATC, support pour électrode, 3 membranes, solution de remplissage KCI, sels d’étalonnage du zéro, manchon de réduction et alimentation UK |
| Type de fonction d’enregistrement | Stockage de 250 relevés et 20 kits de DBO (10 échantillons / kit) |
| Modèle | 9500 |
| Alimentation électrique | Royaume-Uni, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz |
| Type de sonde | DO2 |
| Type de produit | Instrument de mesure de l’oxygène dissous |
| Afficher plus |