Learn More
Cole-Parmer™ 100 cuves jetables Jenway™
Marque: Cole-Parmer™ 99610-33
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Cuvette | |
2,4 à 4,5 ml | |
100/boîte | |
Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie |
Longueurs d’onde visibles uniquement | |
Plastique | |
10 mm |