Learn More
Cole-Parmer™ Packs de réfrigération Ice-Pak J.D. Honigberg™
Marque: Cole-Parmer™ 06345-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accumulateur de froid• Diffuse du froid
• Améliore l'inertie thermique des bacs isothermes
• Ne mouille pas l'échantillon
• Non toxique
• Permet de maintenir échantillons biologiques, sérums, tissus, organes et produits pharmaceutiques à température basse pendant plusieurs heures
• Accumulateur rigide Ice-pak™
• Bloc rigide rempli de gel eutectique pour maintenir les échantillons à -6°C pendant 2 à 3 j en récipient isotherme
• Revêtement avec protection anti-microbienne Microban intégrée qui inhibe la croissance des bactéries et des moisissures
• Accumulateur rigide -6°C
Spécification
12/boîte | |
Réfrigère les échantillons pour les expédier | |
-6deg;C |
Bloc de réfrigération | |
266,7 x 203,2 x 38,1 mm |