Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert Janus B
Code produit. 11325089
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Janus Green B is a stain that interacts with DNA and has been used for histology studies including mitochondrial staining, in which its oxidation and reduction reveals alterations to the electron transfer chain. The stain has been utilized in studies for effective and rapid staining of insect chordotonal organs and peripheral nerves, where the nerves appear dark blue in comparison to non stained tissue. With the use of Janus Green B, rabbit lymphatic vessel studies demonstrate that threadlike structures within the lymphatic vessels, known as Bonghan ducts, contain a high density of mitochondria in their cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vert Janus B est une coloration qui interagit avec l’ADN et qui a été utilisée pour les études d’histologie y compris la coloration mitochondriale, dans laquelle son oxydation et sa réduction révèlent des altérations de la chaîne de transfert d’électrons. La coloration a été utilisée dans les études pour la coloration efficace et rapide des organes chordotonaux de l’insecte et des nerfs périphériques, où les nerfs apparaissent en bleu foncé par rapport aux tissus non colorés. Grâce à l’utilisation de Vert Janus B, les études sur les vaisseaux lymphatiques du lapin démontrent que les structures semblables à celles des vaisseaux lymphatiques, connues sous le nom de canaux de Bonghan, contiennent une densité élevée de mitochondries dans leurs cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 mg/ml à 20°C), l’éthanol et légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2869-83-2
Formule moléculaire C30H31ClN6
Poids moléculaire (g/mol) 511.07
Numéro MDL MFCD00011758
Clé InChI XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 11050
CID PubChem 76123
ChEBI CHEBI:21184
Nom IUPAC 3-(diethylamino)-7-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Janus Green B
Merck Index 14,5255
Informations sur la solubilité Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 511.07
Quantité 25 g