Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur JAK2 IV
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Jaune pâle |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Composé d’aminoindazole qui inhibe en puissance l’activité du JAK2 de type sauvage et du mutant actif V617F |
CAS | 1110502-30-1 |
Formule moléculaire | C17H20N4O2S |
Poids de la formule | 344,40 |
Synonyme | 4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide ; |
Sensibilité | Sensible à la lumière |
Type de produit | Inhibiteur de JAK2 IV |