Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants pour solvants KleenGuard™ G29
Click to view available options
Dimensions:
S, 7
XS, 6
Description
- Fabriqués en mélange de néoprène conçu pour la protection contre les solvants
- Bouts de doigts texturés pour une meilleure prise humide ou à sec
- Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
- Sans silicone
- Non poudrés
- Gants ambidextres, pour une plus grande efficacité
- Le plus haut degré de dextérité de la norme EN420:2003
- Disponibles en tailles 6 (XS) à 11 (2XL)
- Manipulation de fluides hydrauliques
- Travail avec des solvants tels que Frekote, IPA et Varson
- Essuyage des pièces et des machines avec des solvants
- Nettoyage d’entretien
Compliance
Conformes aux normes EN 388, EN 374-2 et EN 420-2003.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0120 |
Couleur | Bleu |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Matériau | Mélange de néoprène |
Dimensions | XS, 6 |
Épaisseur (impériale) | 12 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,30 mm |
Norme EN388 | EN 388:4101X |