Learn More
GPE Scientific™ Flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et bras ordinaire
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
- Pour la connexion aux lignes Schlenk
- Forme à fond rond
- Comprend un bras ordinaire
- Comprend un robinet à joint torique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Comprend | Taraud à joint torique et bras ordinaire |
| Type de produit | Flacon à vide / Schlenk |