Learn More
GPE Scientific™ Flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule
Le flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique GPE Scientific™ est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
Marque:  GPE Scientific™ CSR/25
Code produit. 15894734
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
  • Pour la connexion aux lignes Schlenk
  • Forme à fond rond
  • Comprend un robinet à joint torique
  • Comprend une cuvette à joint torique à rotule
Spécification
Spécification
25 ml
Robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule
Flacon à vide / Schlenk
Taille : 19