Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec clé en verre et prise
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend une clé en verre et une prise
- Disponibles en diverses capacités
- Disponible avec différentes tailles de joints
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Comprend | Clé et prise en verre |
| Type de produit | Flacon Schlenk |
| Raccord manchonné | Taille du joint : 19 |
| Forme du fond | Rond |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction