Learn More
GPE Scientific™ Bouchon J Young Schlenk
GPE Scientific™ Le bouchon J Young Schlenk est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes et les rampes à vide Schlenk.
Brand: GPE Scientific™ SC/24
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bouchon pour lignes Schlenk et collecteurs à vide
- Disponible en différentes tailles de joints
Specifications
Bouchon J Young | |
Lignes Schlenk et collecteurs à vide | |
Taille du joint : 24 |