Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young avec robinet à joint torique et bras ordinaire à doigt froid
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
- Pour la connexion aux lignes Schlenk
- Comprend un robinet à joint torique
- Comprend un bras ordinaire à doigt froid
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Comprend | Taraud à joint torique et bras lisse à doigt froid |
| Type de produit | Flacon d’échantillon |