Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin et prise B14
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin et une prise B14
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteurs à vide et lignes Schlenk |
| Comprend | Taraud à filetage fin et prise B14 |
| Type de produit | Flacon d’échantillon |
| Raccord manchonné | Taille : 14 |