Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
Marque:  GPE Scientific™ JCF/50
Code produit. 15844794
  • 87.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin
Spécification
Spécification
50 ml
Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Taraud fin pour filetage
Flacon d’échantillon
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin > Capacité : 50 ml