Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
Marque: GPE Scientific™ JCF/25
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06840kg
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin
Spécification
25 ml | |
Collecteurs à vide et lignes Schlenk | |
Taraud fin pour filetage | |
Flacon d’échantillon |