Learn More
GPE Scientific™ Flacon à échantillons J Young cylindrique avec robinet à filetage fin
Code produit. 15814794
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15814794
Marque: GPE Scientific™ JCF/1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon à échantillons J Young GPE Scientific™, cylindrique avec robinet à filetage fin, est spécialement conçu pour une utilisation avec des collecteurs à vide et des lignes Schlenk.
  • Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
  • Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
  • Comprend un robinet à filetage fin
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (équipement) Collecteurs à vide et lignes Schlenk
Comprend Taraud fin pour filetage
Type de produit Flacon d’échantillon