Learn More
GPE Scientific™ Tube de J Young Finger Schlenk avec robinet à filetage rapide
Le tube GPE Scientific™ J Young Finger Schlenk avec robinet à filetage rapide est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide.
Marque: GPE Scientific™ JFF/5
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage rapide
Spécification
Comprend un robinet à filetage rapide | |
Lignes Schlenk et collecteurs à vide | |
Tube Finger Schlenk | |
5 ml |