Learn More
GPE Scientific™ Vanne d’entrée d’air J Young
GPE Scientific™ La vanne d’entrée d’air J Young permet un contrôle précis de la purge d’un système à vide.
Marque: GPE Scientific™ ALS/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De nombreuses techniques de vide exigent que le système soit purgé à l’air.
- Cette vanne répond à cette exigence par la simple rotation du bouchon à vis qui libère un piston en PTFE.
- Précision du contrôle.
Spécification
Vanne d’entrée d’air | |
Filetage précis | |
Alésage de 5 mm |