Learn More
Avantor™ J.T. Kit et composants de contrôle des déversements pour acides Baker™ SAF-T-SPILL™ NEUTRASORB™
Code produit. 10527572 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
Kit de contrôle des déversements pour acides concentrés
Code produit. 10527572
Marque: Avantor™ 4442
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Soyez prêts en cas de déversements dangereux en laboratoire. Pour le nettoyage après déversements d’acides, NEUTRASORB™ permet une neutralisation rapide et contrôlée des acides concentrés et un changement de couleur visible pour indiquer que la neutralisation est complète.
  • Neutralisation rapide et contrôlée des acides concentrés et changement de couleur visible pour indiquer que la neutralisation est complète
  • Chaque kit est fourni avec le neutralisant approprié, les lunettes de sécurité, les pelles, les gants, les sacs et les attaches d’élimination et les étiquettes.
  • Réapprovisionnez votre centre de contrôle des déversements (ou créez le vôtre) avec des kits de rechange, disponibles séparément.
  • Mise en garde : NEUTRASORB™ e doit pas être utilisé pour les déversements d’acide fluorhydrique, d’acide nitrique fumant, d’acide sulfurique fumant ou d’acides organiques peroxy (per-) ou d’autres acides hautement réactifs.
Spécification
Couleur Violet
Type Kit de nettoyage après déversements d’acides
Format Granulés
Comprend Indicateur de bromocrésol violet (CAS 115-40-2, < 0,1 %), carbonate de calcium (CAS 471-34-1, 5 à 25 %), oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4, 25 à 45 %), carbonate de sodium (CAS 497-19-8, 35 à 55 %)
Quantité d’emballage 3,2 kg