Learn More
Acide sulfurique, 95-97 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Point de fusion | 3°C |
Densité | 1,84 g/cm³ (20°C) |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | Max. 5 ppm |
Conditionnement | Flacon en verre |
Résidus après l’allumage | Max. 5 ppm |
Quantité | 1 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- acide sulfurique
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, 95-97 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu