Learn More
J 113863, Tocris Bioscience™ Code produit.: 30001443
J 113863, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001443
1 mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 30001443
Marque: Tocris Bioscience 2595/1
Potent CCR1 chemokine receptor antagonist
Potent chemokine receptor 1 (CCR1) antagonist (IC50 values are 0.9 and 5.8 nM for human and mouse CCR1 receptors respectively). Also displays high selectivity for human but not mouse CCR3 receptors (IC50 values are 0.58 and 460 nM respectively). Improves paw inflammation, joint damage and dramatically reduces cell infiltration into joints in collagen-induced arthritis in mice.
Isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353791-85-2
Formule moléculaire C30H37Cl2IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 655.442
Clé InChI FOAFBMYSXIGAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclooct-1-en-1-yl methyl-4-2,7-dichloro-9h-xanthene-9-carbonyl amino-1-ethylpiperidin-1-ium iodide
CID PubChem 70296607
Nom IUPAC 2,7-dichloro-N-[1-(cycloocten-1-ylmethyl)-1-ethylpiperidin-1-ium-4-yl]-9H-xanthene-9-carboxamide;iodide
SMILES CC[N+]1(CCC(CC1)NC(=O)C2C3=C(C=CC(=C3)Cl)OC4=C2C=C(C=C4)Cl)CC5=CCCCCCC5.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau J 113863
Quantité 1 mg
Poids de la formule 655.44
Pourcentage de pureté >98%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
J 113863, Tocris Bioscience™ >