Learn More
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Code produit. p-200099269
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16493978
Marque: Medchem Express HY10452
MedChemExpress Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ixazomib citrate
Forme physique Solid
CAS 1239908-20-3
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H23BCl2N2O9
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme MLN9708
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CC(O)=O)OB([C@@H](NC(CNC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=O)=O)CC(C)C)OC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 517.12
Poids de la formule 517.12
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.