Learn More
Acide itaconique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10457700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 10457700
Marque: Thermo Scientific Acros 122812500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-65-4
Formule moléculaire C5H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 130.1
Clé InChI LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
CID PubChem 811
ChEBI CHEBI:30838
Nom IUPAC Acide2-méthylidènebutanedioïque
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Itaconic acid
Point de fusion 165.0°C to 168.0°C
Couleur Beige à blanc
Densité 1.5700g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 02,76
Merck Index 15,529
Gravité spécifique 1.57
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in most other common organic,solvents
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Itaconic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: butanedioic acid