Learn More
IT1t dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001589
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent CXCR4 antagonist
Potent CXCR4 antagonist (IC50 = 1.1 nM in calcium mobilization assays). Orally available. Blocks interaction with the HIV envelope protein, gp120 (IC50 = 7 nM, inhibition of X4-tropic HIV-1IIIB attachment).
Identifiants chimiques
CAS 1092776-63-0
Formule moléculaire C21H36Cl2N4S2
Poids moléculaire (g/mol) 479.567
Clé InChI HFXJOXOIINQOEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme it1t dihydrochloride, z-n,n'-dicyclohexyl 6,6-dimethyl-5h-imidazo 2,1-b 1,3 thiazol-3-yl methyl sulfanylmethanimidamide dihydrochloride, n,n'-dicyclohexylcarbamimidothioic acid 5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo 2,1-b thiazol-3-yl methyl ester dihydrochloride
CID PubChem 25178351
Nom IUPAC (6,6-dimethyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-yl)methyl N,N'-dicyclohexylcarbamimidothioate;dihydrochloride
SMILES CC1(CN2C(=CSC2=N1)CSC(=NC3CCCCC3)NC4CCCCC4)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau IT1t dihydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 479.57
Pourcentage de pureté >99%