Learn More
ISRIB (trans-isomer), MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Description
ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ISRIB (trans-isomer) |
| CAS | 1597403-47-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H24Cl2N2O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 4.55 mg/mL (10.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(N[C@H]1CC[C@H](NC(COC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)COC3=CC=C(Cl)C=C3.[Relative stereochemistry] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 451.34 |
| Poids de la formule | 451.34 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.